Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Platinum modstandstemperatursonde, 8 mm diameter
Artikelnummer. 16286091 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
200 x 8 mm
300 x 8 mm
400 x 8 mm
Længde (metrisk):
1 m (kabel)
2 m (kabel)
3 m (kabel)
4 m (kabel)
5 m (kabel)
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
16286091 300 x 8 mm 5 m (kabel) Hver
16206091 200 x 8 mm 1 m (kabel) -
16216091 200 x 8 mm 2 m (kabel) -
16226091 200 x 8 mm 3 m (kabel) -
16236091 200 x 8 mm 4 m (kabel) -
16246091 200 x 8 mm 5 m (kabel) -
16256091 300 x 8 mm 2 m (kabel) -
16266091 300 x 8 mm 3 m (kabel) -
16276091 300 x 8 mm 4 m (kabel) -
16246101 400 x 8 mm 2 m (kabel) -
16256101 400 x 8 mm 3 m (kabel) Hver
16266101 400 x 8 mm 4 m (kabel) -
16276101 400 x 8 mm 5 m (kabel) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16286091
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Add to basket
Add to basket
Fisherbrand™ PTFE-platinmodstandstemperaturprober kombinerer PTFEs enestående egenskaber med pålideligheden og nøjagtigheden af platinmodstandstermometri. Alle komponenter er fuldt indkapslet i ren PTFE. Kroppen har en rustfri stålkerne for stivhed, men kan bøjes.
  • Sensor - PRT100 klasse A. TCR = 3850 ppm/° C.
  • Kabel - 4 ledere; 2 røde, 2 hvide, PFA isoleret med hvid PFA overkappe
  • Kabel smeltet til kroppen
  • Respons - 50 %, 6-14 sekunder.
  • Med tryk på ferrul
  • Leveres uden stik
  • Inert og ikke forurenende
  • Trykbestandig
  • Temperaturområde -180 °C til +280 °C
Specifications
Oversigt Fisherbrand™ PTFE Platinum modstandstemperatursonde
Materiale PTFE med PRT100 sensor
Mængde 1
Sensortyper PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
Svartid 50 %, 6 til 14 sek.
Temperaturområde (metrisk) -180 °C til +280 °C
Dimensioner (L x B) 300 x 8 mm
Længde (metrisk) 5 m (kabel)
Bredde (metrisk) 8 mm