Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Platinum modstandstemperatursonde, 7 mm diameter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fisherbrand™ PTFE Platinum modstandstemperatursonde |
| Materiale | PTFE med PRT100 sensor |
| Mængde | 1 |
| Sensortyper | PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC |
| Svartid | 50 %, 6 til 14 sek. |
| Temperaturområde (metrisk) | -180 °C til +280 °C |
| Dimensioner (L x B) | 300 x 7 mm |
| Længde (metrisk) | 1 m (kabel) |
| Bredde (metrisk) | 7 mm |