Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Platinum modstandstemperatursonde, 6 mm diameter
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
100 x 6 mm
200 x 6 mm
Længde (metrisk):
1 m (kabel)
2 m (kabel)
3 m (kabel)
4 m (kabel)
5 m (kabel)
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fisherbrand™ PTFE Platinum modstandstemperatursonde |
| Materiale | PTFE med PRT100 sensor |
| Sensortyper | PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC |
| Temperaturområde (metrisk) | -180 °C til +280 °C |
| Dimensioner (L x B) | 200 x 6 mm |
| Længde (metrisk) | 2 m (kabel) |
| Bredde (metrisk) | 6 mm |