Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Platinum modstandstemperatursonde, 6 mm diameter
Artikelnummer. 16266071 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 6 mm
200 x 6 mm
Længde (metrisk):
1 m (kabel)
2 m (kabel)
3 m (kabel)
4 m (kabel)
5 m (kabel)
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Længde (metrisk) unitSize
16266071 100 x 6 mm 1 m (kabel) -
16276071 100 x 6 mm 2 m (kabel) -
16286071 100 x 6 mm 3 m (kabel) -
16296071 100 x 6 mm 4 m (kabel) -
16206081 100 x 6 mm 5 m (kabel) -
16256081 200 x 6 mm 1 m (kabel) -
16266081 200 x 6 mm 2 m (kabel) -
16276081 200 x 6 mm 3 m (kabel) -
16286081 200 x 6 mm 4 m (kabel) -
16296081 200 x 6 mm 5 m (kabel) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16266071
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ PTFE-platinmodstandstemperaturprober kombinerer PTFEs enestående egenskaber med pålideligheden og nøjagtigheden af platinmodstandstermometri. Alle komponenter er fuldt indkapslet i ren PTFE. Kroppen har en rustfri stålkerne for stivhed, men kan bøjes.
  • Sensor - PRT100 klasse A. TCR = 3850 ppm/° C.
  • Kabel - 4 ledere; 2 røde, 2 hvide, PFA isoleret med hvid PFA overkappe
  • Kabel smeltet til kroppen
  • Respons - 50 %, 6-14 sekunder.
  • Med tryk på ferrul
  • Leveres uden stik
  • Inert og ikke forurenende
  • Trykbestandig
  • Temperaturområde -180 °C til +280 °C
Tekniske data
Oversigt Fisherbrand™ PTFE Platinum modstandstemperatursonde
Materiale PTFE med PRT100 sensor
Sensortyper PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
Temperaturområde (metrisk) -180 °C til +280 °C
Dimensioner (L x B) 100 x 6 mm
Længde (metrisk) 1 m (kabel)
Bredde (metrisk) 6 mm