Få mere at vide
Fisherbrand™ Platin modstandssonder
Artikelnummer. 11732704 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PTFE sondeholdere og kompressionsfittings
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11732704 PTFE sondeholdere og kompressionsfittings Hver
1 options
Artikelnummer. 11732704
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uigennemtrængelig for kemisk diffusion ved højt tryk. Fisherbrand Platin-modstandsprober er fuldt indkapslet i ren PTFE-plast.
  • Ikke-forurenende
  • Med push-on ferrule
  • Individuelt testet
  • Fremragende elektrisk isoleringsegenskaber
  • Rustfri stålkerne giver stivhed med fleksibilitet
  • Bred driftstemperatur på -70° til +300 °C
Ordreinfo
LengthMetric
Tekniske data
Type Probe, PTFE-platinmodstand
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Materiale PTFE med kerne i rustfrit stål
Sensortyper PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/grad celsius
Til brug med (applikation) Måling af temperatur
Til brug med (udstyr) PTFE sondeholdere og kompressionsfittings
Svartid 50 %, 6 til 14 sek.
Temperaturområde (metrisk) -180 °C til +280 °C
Længde (metrisk) 100 mm
Bredde (metrisk) 7 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 110 g