Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe med 1M kabel
Artikelnummer. 11762464 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11762464 700 mm Hver
11752464 500 mm Hver
11722464 200 mm Hver
11712464 100 mm Hver
11742464 400 mm Hver
11732464 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11762464
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inert over for stort set alle kemiske reagenser. Fisherbrand™ PTFE termoelement Type K sonde kombinerer PTFEs enestående egenskaber med nøjagtigheden og pålideligheden af platinmodstand og termoelement termometri.
  • Ikke-forurenende
  • Uigennemtrængelig for kemisk diffusion ved højt tryk
  • Bredt driftstemperaturområde, -180 til +300 °C
  • Fremragende elektrisk isoleringsegenskaber
  • Individuelt testet
Tekniske data
Type Probe, PTFE-platinmodstand
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Materiale PTFE med kerne i rustfrit stål
Sensortyper PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/grad celsius
Til brug med (applikation) Måling af temperatur
Til brug med (udstyr) PTFE sondeholdere og kompressionsfittings
Svartid 50 %, 6 til 14 sek.
Temperaturområde (metrisk) -180 °C til +280 °C
Længde (metrisk) 700 mm
Bredde (metrisk) 9 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 220 g