Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Ren PTFE Magnet rørestang |
| Dimensioner (L x B x H) | 30mm x 7mm |
| Til brug med (udstyr) | Omrørere, kogepladerørere |
| Bredde (metrisk) | 7mm |
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Mængde | 1/Pk. |
| Form | Cylinder |