Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE almindeligt omrørerskaft til knive
Artikelnummer. 10595872 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) aksel Pakningsstørrelse
10595872 650 mm (EX ) 10 mm Hver
10148181 500 mm 8 mm Hver
10239321 550 mm 9,5 mm Hver
10168131 300 mm 6 mm Hver
10720723 400 mm 6 mm Hver
10138181 400 mm 8 mm Hver
10056031 500 mm 6 mm Hver
10341352 300 mm 8 mm Hver
10761293 650 mm 9,5 mm Hver
10065961 650 mm (EX ) 9,5 mm Hver
10085971 750 mm (EX ) 9,5 mm Hver
13154299 1000 mm (EX ) 10 mm Hver
13164299 1000 mm (EX ) 12 mm Hver
10187941 750 mm (EX ) 12 mm Hver
13174299 650 mm (EX ) 12 mm Hver
10759952 750 mm (EX ) 10 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10595872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 DKK
    229.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 39.12 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med PTFE klinger. PTFE almindeligt omrørerskaft til knive inkluderer en stålstangskerne.
PTFE-aksler har en fuldt PTFE-indkapslet stålforstærket drivaksel.
  • Kemisk resistent, inert og lækagefri
  • Let at rengøre
  • Ingen krydskontaminering
  • Splintfri
  • Ikke-ridser
  • Anvendes i temperaturer op til ca. 280 °C
  • Modeller med udsat skaft (EX ) er produceret med en rustfri stålkerne med en åben ende for mere stiv fastspænding til spændepatronen
Tekniske data
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Til brug med (udstyr) PTFE omrørerblade
Til brug med (applikation) Blanding
Længde (metrisk) 650 mm (EX )
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Type PTFE-akselomrører almindeligt skaft til PTFE-blade og PTFE-akselomrører eksponeret ende