Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE almindeligt omrørerskaft til knive
Artikelnummer. 10239321 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10239321
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med PTFE klinger. PTFE almindeligt omrørerskaft til knive inkluderer en stålstangskerne.
PTFE-aksler har en fuldt PTFE-indkapslet stålforstærket drivaksel.
  • Kemisk resistent, inert og lækagefri
  • Let at rengøre
  • Ingen krydskontaminering
  • Splintfri
  • Ikke-ridser
  • Anvendes i temperaturer op til ca. 280 °C
  • Modeller med udsat skaft (EX ) er produceret med en rustfri stålkerne med en åben ende for mere stiv fastspænding til spændepatronen
Tekniske data
Diameter (metrisk) aksel 9.5 mm
Til brug med (udstyr) PTFE omrørerblade
Til brug med (applikation) Blanding
Længde (metrisk) 550 mm
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Type PTFE-akselomrører almindeligt skaft til PTFE-blade