Beskrivelse
- Fremstillet af PTFE
- Til brug med Titronic™ 500
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stempel |
| Inkluderer | Stempelstang til udskiftelig enhed WA 20 |
| Materiale | PTFE |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |