Få mere at vide
Bohlender™ PTFE/PFA gasvaskeflaske
Artikelnummer. 10728062
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10728062 500 ml
1 options
Artikelnummer. 10728062 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. A11802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4441.50 DKK
    3476.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 965.41 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Gennemsigtig, ubrydelig gasvaskeflaske med to gevindforbindelser. Bohlender™ PTFE/PFA-gasvaskeflaske leveres med en standard PTFE-μfritte på 3 m porestørrelse.
  • PTFE top med to gevindforbindelser.
  • Standard PTFE fritte med en porestørrelse på ca. μ3 m skruet på stigrøret med et M8x1 gevind.
  • Frit kan udskiftes med en PTFE gasfordeler med fine boringer, som kræver et lavere primærtryk.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Type Gas vaskeflaske
Materiale PTFE/PFA
Emballagemængde 1 hver