Få mere at vide
Bohlender™ PTFE ensidede pakninger
Diameter (metrisk) Udvendig:
16 mm
22 mm
29 mm
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 60° til+ 230 °C
- Universal kemikalieresistens
- FDA overensstemmelse
- Silikonering med PTFE skive
- Efter montering udsættes produktet kun for PTFE
- Leveres i pakker med 10 stk
- Fås til en række gevindstørrelser og rørdiametre
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) indvendig | 6 mm |
| Til brug med (applikation) | Giver sikker lukning |
| Til brug med (udstyr) | Rør med dia. 5,5 til 6,5 mm |
| Længde (metrisk) | 4.5 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Størrelse (metrisk) | GL 18 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Materiale | PTFE, silikone |
| Type | Pakning, ensidig |