Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE ensidet pakning
Artikelnummer. 10461302
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
29 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig
10461302 29 mm
1 options
Artikelnummer. 10461302 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. H97522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.60 DKK
    337.75 DKK / Pakke med 10
    Spare 115.85 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Brug denne skive som en pakning til BOLA Skruelåg med åbning (Kat. nr. H 983-../ H 984-./ H 995-… ) Bohlender™ BOLA™ PTFE ensidede pakninger er også velegnede til Duran Group GL caps (tidl Schott AG).
  • Silikonering med PTFE skive
  • Efter montering udsættes produktet kun for PTFE
  • Universal kemikalieresistens
  • Temperaturområde: -60 til +230 °C
  • Pakkeenhed: Ti styk, forskellige bestillingsmængder rundes op til faktor 10
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 29 mm
Til brug med (applikation) For BOLA Skruehætter og også velegnet til GL-hætter
Længde (metrisk) 9 mm
Mængde 100 pakke
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale PTFE
Type Pakning, ensidig