Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE ensidet pakning
Artikelnummer. 10563632
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
8 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig
10563632 8 mm
1 options
Artikelnummer. 10563632 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. H97512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.95 DKK
    240.13 DKK / Pakke med 10
    Spare 94.82 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Brug denne skive som en pakning til BOLA Skruelåg med åbning (Kat. nr. H 983-../ H 984-./ H 995-… ) Bohlender™ BOLA™ PTFE ensidede pakninger er også velegnede til Duran Group GL caps (tidl Schott AG).
  • Silikonering med PTFE skive
  • Efter montering udsættes produktet kun for PTFE
  • Universal kemikalieresistens
  • Temperaturområde: -60 til +230 °C
  • Pakkeenhed: Ti styk, forskellige bestillingsmængder rundes op til faktor 10
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 8 mm
Til brug med (applikation) For BOLA Skruehætter og også velegnet til GL-hætter
Længde (metrisk) 6.5 mm
Mængde 100 pakke
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale PTFE
Type Pakning, ensidig