Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE ensidet pakning
Artikelnummer. 10175161
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
42 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig
10175161 42 mm
1 options
Artikelnummer. 10175161 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. H 97536
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.93 DKK
    541.12 DKK / Pakke med 10
    Spare 195.81 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Brug denne skive som en pakning til BOLA Skruelåg med åbning (Kat. nr. H 983-../ H 984-./ H 995-… ) Bohlender™ BOLA™ PTFE ensidede pakninger er også velegnede til Duran Group GL caps (tidl Schott AG).
  • Silikonering med PTFE skive
  • Efter montering udsættes produktet kun for PTFE
  • Universal kemikalieresistens
  • Temperaturområde: -60 til +230 °C
  • Pakkeenhed: Ti styk, forskellige bestillingsmængder rundes op til faktor 10
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 42 mm
Til brug med (applikation) For BOLA Skruehætter og også velegnet til GL-hætter
Længde (metrisk) 9 mm
Mængde 100 pakke
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Materiale PTFE
Type Pakning, ensidig