Få mere at vide
Advantec PTFE O-ring
Artikelnummer. 14891211 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Materiale:
PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
14891211 PTFE Hver
1 options
Artikelnummer. 14891211 Leverandør Advantec Leverandørnr. 0293015
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Optimer filtreringen med denne PTFE O-ring.
  • Vælg mellem en række muligheder.
  • Find genstande, der er kompatible med filterholdere og omrørte celler.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SS filterholdere, KS13
Mængde 1 stk.
Produkttype O-ring
Materiale PTFE
Maks. Tryk 1000 psi