Få mere at vide
SVL™ Rotulex™ PTFE O-ring til kugleled
Artikelnummer. p-8002974
Borestørrelse:
5 mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Product Code. 12156230
Brand: SVL RO35
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tilbyder en 'fedtfri' kugleforbindelse. Rotulex™ PTFE O-ring til sfærisk samling er meget modstandsdygtig over for kemisk korrosion. Kan bruges ved temperaturer op til 200° C. PTFE-dækket O-ring passer ind i en hunkopsamling, som kan fastholdes sammen med en fjederbelastet metalclips.
  • Tilbyder en 'fedtfri' kugleforbindelse
  • PTFE-vejen er meget modstandsdygtig over for kemisk korrosion
  • Kan bruges ved temperaturer op til 200 °C
  • PTFE-dækket O-ring passer ind i en hunkopsamling
  • Samlingen kan fastholdes sammen med fjederbelastet metalclips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Borestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) RM:RF35 Glasfuge
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm (skaft), 35 mm (sfærisk)
Materiale PTFE