Få mere at vide
SVL™ Rotulex™ PTFE O-ring til kugleled
Borestørrelse:
5 mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tilbyder en 'fedtfri' kugleforbindelse
- PTFE-vejen er meget modstandsdygtig over for kemisk korrosion
- Kan bruges ved temperaturer op til 200 °C
- PTFE-dækket O-ring passer ind i en hunkopsamling
- Samlingen kan fastholdes sammen med fjederbelastet metalclips
Tekniske data
Tekniske data
| Borestørrelse | 15 mm |
| Til brug med (udstyr) | RM:RF29 Glasfuge |
| Mængde | 1 hver |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm (skaft), 29 mm (sfærisk) |
| Materiale | PTFE |