Få mere at vide
Advantec PTFE pakning
Artikelnummer. 14831221 Shop alle Cole-Parmer produkter
:
Filtrering tilbehør; Beskrivelse: PTFE Pakning til SS filterholdere, 13 mm
Artikelnummer. 14831221
Brand: Advantec 0293005
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Optimer filtreringen med denne PTFE-pakning.
  • Vælg mellem en række muligheder.
  • Find genstande, der er kompatible med filterholdere og omrørte celler.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Filterholder
Materiale PTFE
Maks. Tryk 500 psi
Mængde 1 stk.
Type O-pakning
Længde (engelsk) 5 ft.
Længde (metrisk) 1.5 m
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 13 mm