Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE måneformede omrøreraksler
Artikelnummer. p-8005476
Længde (metrisk):
350 mm
450 mm
510 mm
600 mm
800 mm
Diameter (metrisk) aksel:
8 mm
10 mm
16 mm
Standard konusled:
24/29
29/32
45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10751421
Brand: Bohlender™ C37612
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse vipbare halvmåneblade til omrøring i rundbundede kolber med slebet fugehalse. Bohlender™ BOLA™ PTFE måneformede omrøreraksler tilbyder tangentielt flow med lille turbulens og universel kemisk modstand.
  • Skaft i PTFE-kappe i rustfrit stål med vippet halvmåne omrørerblad
  • Dobbeltsidet rille og adgang til omrørerakslen fuldstændig lavet af PTFE
  • Temperaturmodstand: -200 til +250 °C
  • Klinge fås separat og kan monteres som ekstraudstyr
Tekniske data
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Til brug med (applikation) Det vipbare halvmåneblad er ideelt til omrøring i rundbundede kolber med slebet ledhalse.
Længde (metrisk) 350 mm
Mængde 1 hver
Standard konusled 29/32
Type Måneformet omrørerskaft