Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE måneformede omrøreraksler
Længde (metrisk):
350 mm
450 mm
510 mm
600 mm
800 mm
Diameter (metrisk) aksel:
8 mm
10 mm
16 mm
Standard konusled:
24/29
29/32
45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Skaft i PTFE-kappe i rustfrit stål med vippet halvmåne omrørerblad
- Dobbeltsidet rille og adgang til omrørerakslen fuldstændig lavet af PTFE
- Temperaturmodstand: -200 til +250 °C
- Klinge fås separat og kan monteres som ekstraudstyr
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Til brug med (applikation) | Det vipbare halvmåneblad er ideelt til omrøring i rundbundede kolber med slebet ledhalse. |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Standard konusled | 24/29 |
| Type | Måneformet omrørerskaft |