Få mere at vide
Adtech Polymer Engineering™ PTFE mikrorør
Artikelnummer. p-8003040
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,3 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,76 mm
Pakningsstørrelse:
30m
Artikelnummer. 10178071
Brand: Adtech Polymer Engineering™ 39240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fleksibilitet og robusthed til almindeligt laboratoriearbejde. Adtech Polymer Engineering™ PTFE mikrorør er fremragende til arbejde ved høje temperaturer og overførsel af ætsende kemikalier.
  • Maksimal temperatur på °260 C (smeltepunkt ved 330 °C)
  • Non-stick egenskaber
  • Overflade med lav friktion
  • Meget høj modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler
  • Meget høj elektrisk modstandsdygtighed, god til isolering
  • Fysiologisk neutral
  • Ikke-forurenende og uden ellers
  • Steriliserbar og autoklaverbar
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,3 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 0,76 mm
Samlet længde (metrisk) 30 m
Til brug med (applikation) Varmt arbejde, overførsel af ætsende kemikalier
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C