Få mere at vide
Adtech Polymer Engineering™ PTFE mikrorør
Beskrivelse
- Maksimal temperatur på °260 C (smeltepunkt ved 330 °C)
- Non-stick egenskaber
- Overflade med lav friktion
- Meget høj modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler
- Meget høj elektrisk modstandsdygtighed, god til isolering
- Fysiologisk neutral
- Ikke-forurenende og uden ellers
- Steriliserbar og autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,3 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0,76 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 30 m |
| Til brug med (applikation) | Varmt arbejde, overførsel af ætsende kemikalier |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -240 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Vis mere |