Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ PTFE mikromagnetisk rørestang med opbevaringsboks
Artikelnummer. 11927081 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Rød, blå, gul
Artikelnummer. 11927081
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F371860000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv øjeblikkelig tilgængelighed af disse meget populære Teflon™ PTFE indkapslede Alnico magneter
  • FDA klasse, USP Klasse VI Teflon™ PTFE lavfriktionsbelægning– Overlegen kemisk kompatibilitet
  • Fremstillet i et registreret ISO 9001:2015 facilitet, som verificeret af SGS certificering
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
DimensionsLxW
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Farve Rød, blå, gul
Oversigt 12 forskellige barer. 1 hver i blå, rød og gul: 8 x 1,5 mm, 5 x 2 mm, 7 x 2 mm, 10 x 3 mm.
Dimensioner (L x B x H) 3 x 3mm
Inkluderer Opbevaringsboks
Belægning PTFE
Materiale Alnico magnet
Mængde 12/Pk.; 6Pk./Cs.
Type Magnetisk rørestang, mikro