Learn More
Fisherbrand™ PTFE mikromagnetisk rørestang
Code produit 16245851 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Længde (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Conditionnement:
Hver
Pakke med 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
16245851 30 mm 3 mm Pakke med 10
11898882 8 mm 1,5 mm Pakke med 10
10652401 10 mm 3 mm Hver
11868882 3 mm 3 mm Pakke med 10
11808892 13 mm 3 mm Pakke med 10
11878882 5 mm 2 mm Pakke med 10
11828892 15 mm 1,5 mm Pakke med 10
12656316 20 mm 3 mm Pakke med 10
11888882 6 mm 3 mm Pakke med 10
11858882 2 mm 2 mm Pakke med 10
11818892 8 mm 3 mm Pakke med 10
10180301 5 mm 2 mm Hver
11888952 7 mm 2 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 16245851
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Designet til de mindste containere. Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar kan autoklaveres.
  • Leveres i genanvendelige hætteglas med snaphætte.
  • Til omrøring i reagensglas, små bægerglas eller andre beholdere.
  • Autoklaverbar.
Spécification
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 30 mm
Mængde 5/Pk.
Form Cylinder
Type Stir Bar, Micro
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.