Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE mikromagnetisk rørestang
Artikelnummer. 12656316 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12656316 20 mm 3 mm Pakke med 10
11898882 8 mm 1,5 mm Pakke med 10
10652401 10 mm 3 mm Hver
11868882 3 mm 3 mm Pakke med 10
11808892 13 mm 3 mm Pakke med 10
11878882 5 mm 2 mm Pakke med 10
11828892 15 mm 1,5 mm Pakke med 10
16245851 30 mm 3 mm Pakke med 10
11888882 6 mm 3 mm Pakke med 10
11858882 2 mm 2 mm Pakke med 10
11818892 8 mm 3 mm Pakke med 10
10180301 5 mm 2 mm Hver
11888952 7 mm 2 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12656316
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til de mindste containere. Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar kan autoklaveres.
  • Leveres i genanvendelige hætteglas med snaphætte.
  • Til omrøring i reagensglas, små bægerglas eller andre beholdere.
  • Autoklaverbar.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 20 mm
Mængde 5/Pk.
Form Cylinder
Type Rørbar, Mikro