Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE mikromagnetisk rørestang
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Længde (metrisk) | 7 mm |
| Type | Stir Bar, Micro |