Learn More
Fisherbrand™ PTFE mikromagnetisk rørestang
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Længde (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 10
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Diameter (metrisk) | 1,5 mm |
| Længde (metrisk) | 15 mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Type | Stir Bar, Micro |