Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE mikromagnetisk rørestang
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Designet til de mindste containere. Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar kan autoklaveres.
- Supplied in reusable snap cap vials.
- For stirring in test tubes, small size beakers, or other containers.
- Autoclavable.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Farve | White |
| Oversigt | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| Til brug med (udstyr) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Type | Stir Bar, Micro |