Få mere at vide
Masterflex™ PTFE metrisk rør
Diameter (metrisk) Udvendig:
7 mm
10 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Descripción
- Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
- Fremragende revne- og spændingsbestandighed
- Lav friktionskoefficient
- Gennemskinnelig
- Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); møder USP 23 Klasse VI krav
- Rør er fremstillet iht GMP
- Temperaturområde: -400 til +500 °F (-240 til +260 °C)
- Steriliser med autoklave, ethylenoxid eller brug tør varme
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) Indre | 25/64 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 7/16 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Tykkelse (engelsk) | 1/25 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1.047 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido