Få mere at vide
Masterflex™ PTFE metrisk rør
Artikelnummer. 11755868
Diameter (metrisk) Udvendig:
7 mm
10 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11755868
Brand: Masterflex™ 0636330
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. PTFE-slanger modstår ekstreme temperaturer
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed
  • Lav friktionskoefficient
  • Gennemskinnelig
  • Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); møder USP 23 Klasse VI krav
  • Rør er fremstillet iht GMP
  • Temperaturområde: -400 til +500 °F (-240 til +260 °C)
  • Steriliser med autoklave, ethylenoxid eller brug tør varme
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 25/64 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale PTFE
Diameter (engelsk) Ydre 7/16 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Tykkelse (engelsk) 1/25 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.047 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -400 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 30 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Metrisk PTFE-rør