Få mere at vide
Masterflex™ PTFE metrisk rør
Artikelnummer. 10698105 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
7 mm
10 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10698105 7 mm Hver
11755868 12 mm Hver
11745868 10 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10698105 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0636310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 DKK
    1183.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 121.57 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 18-05-2027
Ideel til krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. PTFE-slanger modstår ekstreme temperaturer
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed
  • Lav friktionskoefficient
  • Gennemskinnelig
  • Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); møder USP 23 Klasse VI krav
  • Rør er fremstillet iht GMP
  • Temperaturområde: -400 til +500 °F (-240 til +260 °C)
  • Steriliser med autoklave, ethylenoxid eller brug tør varme
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 15/64 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Materiale PTFE
Diameter (engelsk) Ydre 9/32 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Tykkelse (engelsk) 1/50 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.5 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -400 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Farve Uigennemsigtig
Maksimalt tryk 30 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Metrisk PTFE-rør