Få mere at vide
Bohlender™ PTFE-membraner til kompensation
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
- Universal kemikalieresistens
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Støvsuger egnet
- FDA overensstemmelse
- Filtrerende membran lavet af PTFE
- Tykkelse på 0,2 mm, porestørrelse på 2,5μ m
- Til gevind GL 14
- Membran diameter på 12 mm
- Flowhastighed på 25 l/t ved 1 bar, 16 l/t ved 0,5 bar
- Leveres i pakker med 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA overensstemmelse |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Indstil til trykkompensation |
| Materiale | PTFE |
| Porestørrelse | 2.5μ m |
| Flowhastighed | 16 l/time. ved 0,5 bar; 25 l/time. ved 1 bar |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -200 °C til +250 °C |
| Diameter (metrisk) membran | 12 mm |