Få mere at vide
Cole-Parmer™ PTFE-manifolder
Artikelnummer. p-8007918
Længde (metrisk):
120,65 mm
186,4 mm
199,3 mm
238,3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11785268
Brand: Cole-Parmer™ 3152121
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Type Manifold
Fjord 3/8 tommer
Materiale PTFE
Antal havne 8
Portstørrelse (metrisk) 5.08 mm
Længde (metrisk) 199,3 mm
Bredde (metrisk) 28.9 mm
Højde (metrisk) 28.95 mm