Få mere at vide
Cole-Parmer™ PTFE-manifolder
Artikelnummer. 11785268 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
120,65 mm
186,4 mm
199,3 mm
238,3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11785268 199,3 mm Hver
11715278 238,3 mm Hver
11745268 120,65 mm Hver
11705278 186,4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11785268 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3152121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 DKK
    1868.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 326.41 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Tekniske data
Type Manifold
Fjord 3/8 tommer
Materiale PTFE
Antal havne 8
Portstørrelse (metrisk) 5.08 mm
Længde (metrisk) 199,3 mm
Bredde (metrisk) 28.9 mm
Højde (metrisk) 28.95 mm