Få mere at vide
Cole-Parmer™ PTFE-manifolder
Længde (metrisk):
120,65 mm
186,4 mm
199,3 mm
238,3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Manifold |
| Fjord | 1/4 tommer |
| Materiale | PTFE |
| Antal havne | 6 |
| Portstørrelse (metrisk) | 4.3 mm |
| Længde (metrisk) | 120,65 mm |
| Bredde (metrisk) | 25.4 mm |
| Højde (metrisk) | 25.4 mm |