Få mere at vide
Cole-Parmer™ PTFE Manifold
Artikelnummer. 11795268
Emballagemængde:
1/Pk
1/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11795268
Brand: Cole-Parmer™ 3152123
Organize your fluid paths with these thermoplastic manifolds
  • Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
  • Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Tekniske data
Materiale PTFE
Samlet længde (metrisk) 22.23 cm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -200°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -129°C
Emballagemængde 1/Pk
Slangestørrelse 1/2 in.
Fjord 1/2 in.
Bredde (metrisk) 3.81 cm
Højde (metrisk) 3.81 cm
Maksimalt tryk 120 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 300°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 150°C
Produkttype PTFE Manifold; 8 Outlets; 1/2 in. Inlet NPT(F)