Få mere at vide
BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars Retriever
Artikelnummer. 10578401 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10578401 250 mm Hver
10759011 350 mm Hver
10018310 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10578401 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 137710
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af PTFE. BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars Retriever har en magnetisk kerne, der er helt forseglet for at forhindre iigling.
  • Fremstillet af PTFE.
  • Magnetisk kerne er helt forseglet for at forhindre iigling.
  • Fremstillet af PTFE.
  • Magnetisk kerne er helt forseglet for at forhindre iigling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale PTFE
Mængde 1