Få mere at vide
BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars Retriever
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af PTFE.
- Magnetisk kerne er helt forseglet for at forhindre iigling.
- Fremstillet af PTFE.
- Magnetisk kerne er helt forseglet for at forhindre iigling.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1 |