Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (udstyr) | Beholdere og beholdere / Varmeplader omrører |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Mængde | 1/Pk. |
| Form | Cylinder |