Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE magnetisk rørestang, enkeltsidet krydshoved
Artikelnummer. 16255721 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
17 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 16255721
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med rørlignende beholdere og alligevel meget effektive som almindelige omrørere. De PTFE-coatede magnetomrørere har et krydshoved på den ene side af omrøreren.
  • Stabil, almen magnetisk omrører
  • Designet til brug med rørlignende beholdere og alligevel meget effektive som almindelige omrørere
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Højde (metrisk) 8mm
Diameter (metrisk) 10 mm
Mængde 5/Pk.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato