Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE magnetisk rørestang, enkeltsidet krydshoved
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
17 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Stable, general-purpose magnetic stirrer
- Designed for use with tube-like containers yet very effective as general stirrers
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Farve | White |
| Oversigt | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| Til brug med (udstyr) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Højde (metrisk) | 13mm |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Type | Stir Bar |