Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE magnetisk rørestang, enkeltsidet krydshoved
Artikelnummer. 11527822 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
17 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11527822
Designet til brug med rørlignende beholdere og alligevel meget effektive som almindelige omrørere. De PTFE-coatede magnetomrørere har et krydshoved på den ene side af omrøreren.
  • Stable, general-purpose magnetic stirrer
  • Designed for use with tube-like containers yet very effective as general stirrers
  • Autoclavable
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Farve White
Oversigt PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Til brug med (udstyr) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Højde (metrisk) 8mm
Diameter (metrisk) 10 mm
Mængde 5/Pk.