Tekniske data
| Clearance (metrisk) | 0,15 mm til 0,25 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | Boring: 15 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Vævsslibebeholder |
| Til brug med (applikation) | Homogenisering |
| Til brug med (udstyr) | Stempler |
| Størrelse | Højde: 150 mm |