Få mere at vide
Thermo Scientific™ PTFE-foret lukkede hætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521716
Halsfinish:
58-400
83-400
89-400
Farve:
Hvid
Produkttype:
Fast toplukning
Lukning med Bonded Liner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 16638482
Brand: Thermo Scientific™ B1678900BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse låg som erstatning for vores miljøprøveflasker, krukker, kander og hætteglas af glas.
Thermo Scientific™ PTFE-forede lukkede hætter er erstatningshætter til Thermo Scientific miljøprøveflasker, krukker, kander og hætteglas af glas. De samme højkvalitets PTFE-forede hætter, der bruges på vores Thermo Scientific miljøprøvebeholdere af glas. PTFE-foringen er bundet til hætten, så den ikke falder ud eller skilles fra hætten.
  • Hvid polypropylen lukket tophætte med bundet PTFE foring
  • 24-414 hætten har en PTFE-beklædt silikoneforing for ekstra pude og en ekstra sikker forsegling, når den bruges sammen med flasker og VOA-hætteglas
Inkluderer:
Kasket med bundet liner
Kompatibel med:
Til brug med Thermo Scientific miljøprøveflasker, krukker, kander og hætteglas af glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringsparametre Ingen
Farve Hvid
Oversigt Lukket tophætte
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 24
Niveau Ubehandlet
Liner materiale PTFE
Halsfinish 89-400
Certificeringer/compliance Fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Form Rund
Produkttype Lukning med Bonded Liner