Få mere at vide
Thermo Scientific™ PTFE-foret lukkede hætter
Beskrivelse
Thermo Scientific™ PTFE-forede lukkede hætter er erstatningshætter til Thermo Scientific miljøprøveflasker, krukker, kander og hætteglas af glas. De samme højkvalitets PTFE-forede hætter, der bruges på vores Thermo Scientific miljøprøvebeholdere af glas. PTFE-foringen er bundet til hætten, så den ikke falder ud eller skilles fra hætten.
- Hvid polypropylen lukket tophætte med bundet PTFE foring
- 24-414 hætten har en PTFE-beklædt silikoneforing for ekstra pude og en ekstra sikker forsegling, når den bruges sammen med flasker og VOA-hætteglas
Inkluderer:
Kasket med bundet liner
Kompatibel med:
Til brug med Thermo Scientific miljøprøveflasker, krukker, kander og hætteglas af glas.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringsparametre | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Lukket tophætte |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 24 |
| Niveau | Ubehandlet |
| Liner materiale | PTFE |
| Halsfinish | 89-400 |
| Form | Rund |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem. |
| Vis mere |