Få mere at vide
Fisherbrand™ øser
Artikelnummer. 10546522 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10546522
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til prøvetagning af de mest aggressive medier. Fisherbrand™ Skålene er fuldt indkapslet i PTFE-plast for stivhed.
  • Aksler har en stålkerne
  • Fuldstændig kemisk resistent og inert
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Farve Hvid
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Produkttype Slev
Til brug med (applikation) Prøveudtagning og hældning af væsker
Dimensioner (L x B) 194 x 24 x 34 mm
Længde (metrisk) håndtag 150 mm
Temperatur (metrisk) Maks -200 °C til +280 °C
Materiale PTFE