Få mere at vide
Bohlender™ PTFE L-formet boring 3-vejs stophane
Artikelnummer. 10155161
Skift visning
Trådstørrelse:
GL18
Artikelnummer. Trådstørrelse
10155161 GL18
1 options
Artikelnummer. 10155161 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. E 68618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1386.63 DKK
    1023.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 363.48 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Brug disse stophaner til at distribuere væsker eller gasser. Bohlender™ PTFE L-formede 3-vejs stophaner har en cylindrisk stophaneprop for god tæthed og en stopventil med et mærke, der angiver strømningsretningen.
  • Hurtig og nem afbrydelse af flow
  • Velegnet til tryk op til max. 6 bar eller til vakuum
  • Universal kemikalieresistens
  • Flydende produkt udsættes kun for PTFE
Tekniske data
Materiale PTFE
Samlet længde (metrisk) 74 mm
Til brug med (applikation) Til distribution af væsker eller gasser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -30 °C
Trådstørrelse GL18
Bredde (metrisk) 57 mm
Form L
Højde (metrisk) 57 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 150 °C
Produkttype Tre-vejs stophane