Få mere at vide
DWK Life Sciences PTFE nøgle med gevind, med tredelt holdeanordning
Artikelnummer. 15951561 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
21,5 NS
24 NS
29,2 NS
Plug Bore:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Plug Bore Pakningsstørrelse
15951561 21,5 NS 6 mm Pakke med 10
15931561 12,5 NS 2 mm Pakke med 50
15864618 12,5 NS 2,5 mm Pakke med 50
12858041 14,5 NS 2,5 mm Pakke med 50
10448572 14,5 NS 4 mm Hver
15884618 24 NS 8 mm Pakke med 10
12868041 18,8 NS 4 mm Pakke med 25
15874618 18,8 NS 6 mm Pakke med 25
15894618 29,2 NS 10 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15951561 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286221206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1386.00 DKK
    1157.09 DKK / Pakke med 10
    Spare 228.91 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Til brug med poleret DURAN™ engangshaner.
Engangs PTFE ventilpropper i kombination med de polerede DURAN™ engangsventil repræsenterer et fedtfrit alternativ. Den 3-delte hanesikring er allerede inkluderet i leveringsomfanget.
  • Fremstillet af PTFE med gevind og 3-delt ventillås
  • Til brug med poleret DURAN™ envejshaner
  • Fedtfrit arbejde
Tekniske data
Plug Bore 6 mm
Materiale PTFE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukkestørrelse 21,5 NS
nr. pr. pakke 10/Pk.
Til brug med (applikation) Til brug med poleret DURAN™ envejshaner