Få mere at vide
Quickfit™ PTFE Fugeclips med koniske samlinger
Størrelse:
10/19
12/21
19/26
24/29
34/35
40/38
45/40
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Meget modstandsdygtig over for kemiske angreb
- Bruges til at opbevare glasvarer med Quickfit™ koniske led
- Fremstillet af PTFE med indkapslet stålfjeder for at give et fast greb
- Clips er nummereret med ledstørrelse for nem identifikation
- Kan bruges ved temperaturer op til 250 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fælles klip |
| Materiale | PTFE |
| Inkluderer | Indkapslet stålfjeder |
| Til brug med (udstyr) | Koniske samlinger |
| Størrelse | 34/35 |
| Temperaturbestandig (metrisk). | 250 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur